Merck
R483788
ETHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE]-7-METHYL-5-(3-NITROPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H23N3O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.553
MDL-Nummer: