Merck
R479624
N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]ETHYL}PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C14H16Cl3N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.726
MDL-Nummer: