Merck
R478148
ETHYL (2E)-2-(2-FURYLMETHYLENE)-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.48
MDL-Nummer: