Merck
R461016
ETHYL 4-METHYL-2-[(PHENYLACETYL)AMINO]-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBONYL}-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21F3N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.505
MDL-Nummer: