Merck
R455040
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H20N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.374
MDL-Nummer: