Merck
R449911
METHYL 4-[(E)-({[3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H20N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.451
MDL-Nummer: