Merck
R431451
2-(2-ETHOXY-4-{(E)-[(2-METHYL-4-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-3(4H)-YL)IMINO]METHYL}PHENOXY)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H28N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.624
MDL-Nummer: