Merck
R430579
2-CHLORO-4-(1-{3-CHLORO-4-[(3,5-DITERT-BUTYLBENZOYL)OXY]PHENYL}-1-METHYLETHYL)PHENYL 3,5-DITERT-BUTYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C45H54Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
729.836
MDL-Nummer: