Merck
R429481
[9-BROMO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](4-METHYLPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H17BrN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.361
MDL-Nummer: