Merck
R420247
N-(2-BENZYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.528
MDL-Nummer: