Merck
R360392
N-BENZYL-2-OXO-2-((2Z)-2-{2-OXO-1-[2-OXO-2-(3-TOLUIDINO)ETHYL]-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE}HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H23N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.504
MDL-Nummer: