Merck
R131490
4-(6-BROMO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H15BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.236
MDL-Nummer: