Merck
R120383
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-{(E)-[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C35H34N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.686
MDL-Nummer: