Merck
R107565
DIMETHYL 2-({[(4'-METHYL[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)OXY]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.556
MDL-Nummer: