QBD10869
Amino-dPEG®36-OH
>95% (HPLC)
Synonym(e):
Amino-PEG36-OH, Hydroxy-PEG-amine, Hydroxy-PEG36-amine, OH-PEG36-NH2, PEG1500-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable