Merck
PH003535
1,2,3,6-tetra-O-acetyl-4-O-[2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]-alpha-D-glucopyranose
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C40H54O27
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
966.86