Merck
PH002540
N-((2Z)-5-nitro-3-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)propanamide
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C13H18N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.377
MDL-Nummer: