Merck
P34808
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-semicarbazid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NHCONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.17
Beilstein:
511107
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)