Merck
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalin
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 79.60
CHF 79.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 79.60
About This Item
Lineare Formel:
C10H7C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 79.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.664 (lit.)
bp
324-325 °C (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
InChIKey
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)