Merck
MT51350078
Mettler-Toledo electrolyte for DX series ISE half-cells
1 mol/L KNO3, volume 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350078
Volumen
250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)