Merck
MT51350036
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 250 mL
Größe auswählen
250 ML
CHF 32.20
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 32.20
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NA.25
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350036
Volumen
250 mL
pH-Wert
9.21
Allgemeine Beschreibung
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)