MT51343191
Mettler-Toledo InLab® Reference Pro electrode
Reference electrode with gel electrolyte and movable PTFE-sleeve
Größe auswählen
CHF 387.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 387.00
Empfohlene Produkte
Materialien
glass shaft
Beschreibung
Reference electrolyte Gel
Reference system Ag/AgCl
S7 connector
Without cable
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343191
Temperaturmessbereich
0-60 °C
L × Durchm.
120 mm × 12 mm
Allgemeine Beschreibung
The InLab® Reference Pro is the perfect reference electrode for measurements in ion-selective half-cells. For metal or ISE half-cells
- Movable PTFE-sleeve
- Bridge electrolyte 3 mol/L KCl
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)