Merck
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 23.90
CHF 23.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 23.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.79
CHF 23.90
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340024
Allgemeine Beschreibung
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)