Merck
M5773
Sigma-Aldrich
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
~95%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
InChIKey
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Pheromone inhibitor.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)