Merck
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)-propionsäure
98%
Synonym(e):
2-Methoxy-hydrozimtsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
2097012
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)