Merck
L478784
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(2-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H23ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.985
MDL-Nummer: