Merck
L476943
N'-[(E)-1-(4-ETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H29N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.529
MDL-Nummer: