Merck
L476668
3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H23ClN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.951
MDL-Nummer: