Merck
L473367
3-BR-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H11BrCl5N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.519
MDL-Nummer: