Merck
L473065
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H18Cl5N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.703
MDL-Nummer: