Merck
L461466
N'-(4-((4-CL-BENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)2-(2,4-DI-CL-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21Cl3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.805
MDL-Nummer: