Merck
L433756
ETHYL 6-(3-ETHOXY-4-PROPOXYPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H28N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.543
MDL-Nummer: