Merck
L422185
METHYL 4-[3-(2-FUROYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H17NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.383
MDL-Nummer: