Merck
L421103
2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1-PROPYL-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H25N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.465
MDL-Nummer: