Merck
L420867
(2Z)-2-(4-ISOBUTOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H19N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.434
MDL-Nummer: