Merck
L419435
ETHYL 2-[2-(4-ETHOXYPHENYL)-3-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H25FN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.572
MDL-Nummer: