Merck
L417734
2,4-DIIODO-6-((E)-{[3-(2-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H12I2N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.172
MDL-Nummer: