Merck
L417114
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H26N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.637
MDL-Nummer: