Merck
L414530
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H17N5O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.484
MDL-Nummer: