Merck
L414387
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H20N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.46
MDL-Nummer: