Merck
L408166
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H18N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.434
MDL-Nummer: