Merck
L380000-HH
DCI-Aktivator
configured for ABI, 0.25M
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
About This Item
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 6 × 180 mL (L380018-06)
Konzentration
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for ABI
Angaben zur Herstellung
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)