Merck
L360732
(3Z)-5-BROMO-1-HEXYL-3-(3-METHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H19BrN2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.396
MDL-Nummer: