Merck
L348996
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H34N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.582
MDL-Nummer: