Merck
L343072
8-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-3-METHYL-7-(3-PHENYLPROPYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H25N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.487
MDL-Nummer: