Merck
L333786
2-[(5E)-5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H17NO5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.446
MDL-Nummer: