Merck
L324132
1-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H12ClFN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.759
MDL-Nummer: