Merck
L317497
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H26Cl2N6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
553.518
MDL-Nummer: