Merck
L314498
6-AMINO-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H17ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.837
MDL-Nummer: