Merck
L292516
ETHYL 4-(3-(3-PYRIDINYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H19F3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.493
MDL-Nummer: